missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GMEB1 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Produktkod. 18550243 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18550243 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18550243 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297215AF488

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

GMEB1 Polyclonal antibody specifically detects GMEB1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen GMEB1
Användningsområden Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 488
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias DNA-binding protein p96PIF, glucocorticoid modulatory element binding protein 1, glucocorticoid modulatory element-binding protein 1, GMEB-1, P96PIF, Parvovirus initiation factor p96, PIF p96, PIF96
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GMEB1 fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10691
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.