Läs mer
AcroBiosystems GMP ActiveMax™ Mänskliga T-cells aktivering/expansion CD3/CD28-kulor
Produktkod. 31453495 Handla allt ACROBiosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
400 mg
Produktkod. Kvantitet
31453495 400 mg
1 options
Produktkod. 31453495 Leverantör AcroBiosystems Leverantörsnummer GMPMBS001400mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
GMP ActiveMax™ Mänsklig T-cells aktivering/expansion CD3/CD28-kulor uttrycks från människa
GMP ActiveMax™ Mänsklig T-cells aktivering/expansion CD3/CD28-kulor uttrycks från människa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulering GMP ActiveMax Human T-cell aktivering/expansion CD3/CD28-kulor levereras med 5x107 pärlor/ml i PBS, pH 7,4, med 0,1 % rekombinant humant serumalbumin (rekombinant HSA).
Innehåll och lagring Produkten MÅSTE förvaras vid 2 °C till 8 °C vid mottagande; Denna produkt är stabil efter lagring vid 2°till 8 °C i 5 år under sterila förhållanden.
Partikelstorlek 5,5 μm
Kvantitet 400 mg
För användning med (applikation) T-cellsaktivering/expansion
Art Människa
Tillräckligt för 4 x 10 9 pärlor
Regulatorisk status RUO