Läs mer
R&D Systems™ GMP N-2 MAX Media Supplement (100X), Animal-free
Produktkod. 18786506
Kvantitet:
5 mL
Produktkod. 18786506
Brand: R&D Systems™ AR016
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
GMP Animal-free Media Supplement for Ex Vivo Cell or Tissue Manufacturing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Kvantitet 5 mL
Art Multi-Species