Läs mer
Sampling Systems™ GMP Pallknivar
Produktkod. 15849621 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
185 mm
225 mm
325 mm
380 mm
440 mm
495 mm
Längd (metrisk) kniv:
100 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
Bredd (metrisk) kniv:
20 mm
25 mm
32 mm
38 mm
45 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Längd (metrisk) kniv Bredd (metrisk) kniv unitSize
15849621 185 mm 100 mm 20 mm Varje
15809631 495 mm 350 mm 50 mm Varje
15859621 225 mm 120 mm 20 mm Varje
15869621 225 mm 150 mm 25 mm Varje
15879621 325 mm 200 mm 32 mm Varje
15889621 380 mm 250 mm 38 mm Varje
15899621 440 mm 300 mm 45 mm Varje
7 options
Produktkod. 15849621
Brand: Sampling Systems™ A330100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ GMP Pallknivar är en serie knivar tillverkade av rostfritt stål som är idealiska för hygieniska tillämpningar.
  • Sprickfri konstruktion
  • Konstruktion i helt rostfritt stål
  • Satinfinish
Specifikationer
Produkttyp Pallkniv
Avsluta Polerad
Längd (metrisk) kniv 100 mm
Bredd (metrisk) kniv 20 mm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 185 mm