Läs mer
R&D Systems™ GMP Recombinant Human Serum Albumin
Produktkod. 31900399
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
31900399 50 mL
1 options
Produktkod. 31900399 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer HSA01GMP50ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 mL
Förvaringskrav Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Produktlinje R&D Systems