Läs mer
GN 44028, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GN 44028 |
| CAS | 1421448-26-1 |
| Molekylformel | C18N15N3O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | N-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,4-dihydroindeno[1,2-c]pyrazol-3-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15N3O2/c1-2-4-13-11(3-1)9-14-17(13)20-21-18(14)19-12-5-6-15-16(10-12)23-8-7-22-15/h1-6,10H,7-9H2,(H2,19,20,21) |
| LEDER | C12=CC=CC=C1C3=C(C2)C(NC4=CC5=C(C=C4)OCCO5)=NN3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.33 |
| Formel vikt | 305.1164 |