Läs mer
Tocris Bioscience™ GN 44028
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18751068
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18751068 10 mg
1 options
Produktkod. 18751068 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 5655/10
Potent HIF-1α inhibitor
GN 44028 is a potent HIF-1α inhibitor (IC50 = 14 nM). Inhibits hypoxia-induced HIF-1α transcriptional activity without suppressing HIF-1α mRNA expression, HIF-1α protein accumulation, or HIF-1α/HIF-1β heterodimerization. Cytotoxic to a range of cancer cell types in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,4-dihydroindeno[1,2-c]pyrazol-3-amine
CAS 1421448-26-1
Kvantitet 10 mg
Mål HIF Inhibitors
Molekylformel C18N15N3O2
Formel vikt 305.33
Renhet >98%