Läs mer
Cytiva (formerly Pall Lab) GN-6-membran, 0,45μ m
Produktkod. p-7089748
Yttyp:
Med rutnät
Vanlig
Antal per förpackning:
10 x 200/förp.
200/förpackning
5 x 200/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Produktkod. 17184551
Brand: Cytiva (formerly Pall Lab) 66278
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Certifierad 0,45μ m membran för mikrobiologisk analys uppfyller eller överträffar regulatoriska specifikationer.
  • Designad endast för laboratorieapplikationer
  • Inte godkänt för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska andra patientrelaterade tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Vitt
Beskrivning Bulk med pergamentseparatorer
Material MCE
Porstorlek 0,45 μm
Antal per förpackning 200/förpackning
Steriliseringsmetod Gammabestrålad
Yttyp Med rutnät
Diameter (metrisk) 47 mm