Läs mer
Cytiva (formerly Pall Lab) GN-6 Metricel™ Membran skivfilter
Produktkod. 17154531
Change view
Diameter (metrisk):
25 mm
37 mm
47 mm
Yttyp:
Med rutnät
Vanlig
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttyp
17154531 25 mm Vanlig
17164531 47 mm Vanlig
17144531 47 mm Med rutnät
17184531 37 mm Vanlig
17174531 25 mm Med rutnät
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17154531 Leverantör Cytiva (formerly Pall Lab) Leverantörsnummer 63068
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Certifierad 0,45μ m membran för mikrobiologisk analys uppfyller eller överträffar regulatoriska specifikationer.
  • Blandade cellulosaestrar är det mest accepterade filtermediet för mikrobiologisk analys och ger maximal återvinning av organismer
  • Unik rutnätsrutnät ger vägledning för kvantifiering av bakteriekolonier utan tillväxthämning eller förbättring
  • Lämplig för mikrobiologisk analys med Membrane Filter (MF) Teknik. Varje ruta innehåller en signerad certifiering för dina permanenta register
  • En mängd olika förpackningsalternativ tillgodoser alla behov. Finns i individuellt förpackade S-paket, autoklavförpackningar eller icke-sterila förpackningar
  • Använd med näringsmedia för höga tillväxtnivåer och enkel identifiering av föroreningar
  • Designad endast för laboratorieapplikationer
  • Inte godkänt för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska andra patientrelaterade tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material MCE
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Antal per förpackning 100/Pk.
Yttyp Vanlig
Tjocklek (metrisk) 152μ m
Vätbarhet Hydrofil
Diameter (metrisk) 25 mm
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Membranes: cellulose nitrate and esters of cellulose
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose