Läs mer
Cytiva (formerly Pall Lab) GN-6 Metricel™ Membran skivfilter
Beskrivning
- Blandade cellulosaestrar är det mest accepterade filtermediet för mikrobiologisk analys och ger maximal återvinning av organismer
- Unik rutnätsrutnät ger vägledning för kvantifiering av bakteriekolonier utan tillväxthämning eller förbättring
- Lämplig för mikrobiologisk analys med Membrane Filter (MF) Teknik. Varje ruta innehåller en signerad certifiering för dina permanenta register
- En mängd olika förpackningsalternativ tillgodoser alla behov. Finns i individuellt förpackade S-paket, autoklavförpackningar eller icke-sterila förpackningar
- Använd med näringsmedia för höga tillväxtnivåer och enkel identifiering av föroreningar
- Designad endast för laboratorieapplikationer
- Inte godkänt för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska andra patientrelaterade tillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | MCE |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal per förpackning | 100/Pk. |
| Yttyp | Vanlig |
| Tjocklek (metrisk) | 152μ m |
| Vätbarhet | Hydrofil |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Membranes: cellulose nitrate and esters of cellulose
- Fara
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose