missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GNAL Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18065634 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18065634 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18065634 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP132225

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

GNAL Polyclonal specifically detects GNAL in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen GNAL
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.65mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulering 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Gene Alias Adenylate cyclase-stimulating G alpha protein, olfactory type, guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha activating activitypolypeptide, olfactory typ, guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha activating activitypolypeptide, olfactory type, guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha stimulating activitypolypeptide, olfactory type, guanine nucleotide-binding protein G(olf) subunit alpha
Gensymboler GNAL
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human GNAL. The exact sequence is proprietary.
Molekylvikt av antigen 44 kDa
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2774
Testspecificitet Tested in human. Not yet tested in any other species.
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.