Läs mer
GNE-049, MedChemExpress
Beskrivning
GNE-049 is a highly potent and selective CBP inhibitor with an IC50 of 1.1 nM in TR-FRET assay. GNE-049 also inhibits BRET and BRD4(1) with IC50s of 12 nM and 4200 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GNE-049 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1936421-41-8 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H32F2N6O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (195.86 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(N1CCC(N(C2CCOCC2)N=C3N4CCCC5=C4C=C(C(F)F)C(C6=CN(C)N=C6)=C5)=C3C1)=O |
| Visa mer |