Läs mer
GNE-0877, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-methyl-2-(3-methyl-4-(4-(methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-ylamino)-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile |
| CAS | 1374828-69-9 |
| Molekylformel | C14H16F3N7 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | GNE-0877 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16F3N7/c1-8-10(6-24(23-8)13(2,3)7-18)21-12-20-5-9(14(15,16)17)11(19-4)22-12/h5-6H,1-4H3,(H2,19,20,21,22) |
| LEDER | CNc1nc(Nc2cn(nc2C)C(C)(C)C#N)ncc1C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-methyl-2-[3-methyl-4-[[4-(methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]amino]pyrazol-1-yl]propanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.32 |
| Formel vikt | 339.1419 |