Läs mer
GNE-131, MedChemExpress
Beskrivning
GNE-131 is a potent and selective inhibitor of human sodium channel NaV1.7, with an IC50 of 3 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GNE-131 |
| CAS | 1629063-81-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H30N4O3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (282.44 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(NC1=NN=C2N1C=C(C3CC3)C(OCC45C[C@@H](C6)C[C@@H](C[C@@H]6C5)C4)=C2)(C7CC7)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 442.57 |
| Formel vikt | 442.57 |
| Visa mer |