Läs mer
GNE-140 racemate, MedChemExpress
Produktkod. 16480689
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16480689 1 mg
16473148 10 mg
16425887 5 mg
16409706 50 mg
16404446 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16480689 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100742
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress GNE-140 racemate is a racemate mixture of (R)-GNE-140 and (S)-GNE-140. GNE-140 racemate is a potent lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor.
GNE-140 racemate is a racemate mixture of (R)-GNE-140 and (S)-GNE-140. GNE-140 racemate is a potent lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GNE-140 racemate
CAS 1802977-61-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H23ClN2O3S2
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (40.08 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1SC2=CC=CC=C2Cl)NC(C3=CSC=C3)(C4=CC=C(N5CCOCC5)C=C4)CC1=O
Molekylvikt (g/mol) 499.04
Formel vikt 499.04
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death