Läs mer
GNE 220 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
GNE 220 (hydrochloride) is a potent and selective inhibitor of MAP4K4, with an IC50 of 7 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GNE 220 hydrochloride |
| CAS | 2448286-21-1 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H27ClN8 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5.4 mg/mL (11.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (10.53 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN1N=CC(C2=NC(C)=C(NC3=NC=C(C4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4)C=C36)C6=N2)=C1.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.99 |
| Formel vikt | 474.99 |
| Visa mer |