Läs mer
GNE-272, MedChemExpress
Beskrivning
GNE-272 is a potent and selective CBP/EP300 inhibitor with IC50 values of 0.02, 0.03 and 13 μM for CBP, EP300 and BRD4, respectively. GNE-272 is also a selective in vivo probe for CBP/EP300.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GNE-272 |
| CAS | 1936428-93-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H25FN6O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (235.59 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(N1CCC2=C(C(NC3=C(F)C=C(C4=CN(C)N=C4)C=C3)=NN2[C@@H]5COCC5)C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.47 |
| Formel vikt | 424.47 |
| Visa mer |