Läs mer
GNE-317, MedChemExpress
Produktkod. 16465328
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16465328 10 mg 10mg
16428047 5 mg -
16415976 100 mg -
16401537 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16465328 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12763
MedChemExpress GNE-317 is a PI3K/mTOR inhibitor, is able to cross the blood-brain barrier (BBB).
GNE-317 is a PI3K/mTOR inhibitor, is able to cross the blood-brain barrier (BBB).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GNE-317
Fysisk form Solid
CAS 1394076-92-6
Färg Earth Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H22N6O3S
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (48.25 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=NC=C(C2=NC(N3CCOCC3)=C4C(C(C)=C(C5(OC)COC5)S4)=N2)C=N1
Molekylvikt (g/mol) 414.48
Formel vikt 414.48
Procent renhet 99.31%