Läs mer
GNE-477, MedChemExpress
Description
GNE-477 is a potent and efficacious dual PI3K (IC50=4 nM)/mTOR(Ki=21 nM) inhibitor.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | GNE-477 |
| CAS | 1032754-81-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H28N8O3S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (33.03 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=NC=C(C2=NC(N3CCOCC3)=C4C(C(C)=C(CN5CCN(S(=O)(C)=O)CC5)S4)=N2)C=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 504.63 |
| Formel vikt | 504.63 |
| Show More |