Läs mer
GNE-493, MedChemExpress
Beskrivning
GNE-493 is a potent, selective, and orally available dual pan-PI3-kinase/mTOR inhibitor with IC50s of 3.4 nM, 12 nM, 16 nM, 16 nM and 32 nM for PI3Kα, PI3Kβ, PI3Kδ, PI3Kγ and mTOR.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GNE-493 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1033735-94-2 |
| Färg | Dust Gray |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H20N6O2S |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 45 mg/mL (120.82 mM) |
| LEDER | OC(C)(C)C1=CC2=C(S1)C(N3CCOCC3)=NC(C4=CN=C(N)N=C4)=N2 |
| Visa mer |