Läs mer
GNE-495, MedChemExpress
Produktkod. 16464276
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16464276 100 mg -
16459526 50 mg 50mg
16455697 5 mg -
16432958 10 mg -
16410639 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16464276 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100343
MedChemExpress GNE-495 is a potent and selective MAP4K4 inhibitor with an IC50 of 3.7 nM.
GNE-495 is a potent and selective MAP4K4 inhibitor with an IC50 of 3.7 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GNE-495
CAS 1449277-10-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H20FN5O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 2.17 mg/mL (5.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C2C=CC(C3=CC=CC(F)=C3)=NC2=C(N)N=C1)NC4CN(C(C5CC5)=O)C4
Molekylvikt (g/mol) 405.42
Formel vikt 405.42
Procent renhet 98.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease