Läs mer
GNE-617, MedChemExpress
Beskrivning
GNE-617 is a specific NAMPT inhibitor that inhibits the biochemical activity of NAMPT with an IC50 of 5 nM and exhibits efficacy in xenograft models of cancer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GNE-617 |
| CAS | 1362154-70-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H15F2N3O3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (39.00 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NCC1=CC=C(S(C2=CC(F)=CC(F)=C2)(=O)=O)C=C1)C3=CN4C(C=C3)=NC=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.42 |
| Formel vikt | 427.42 |
| Visa mer |