Läs mer
GNE-6640, MedChemExpress
Beskrivning
GNE-6640 is a selective and non-covalent inhibitor of ubiquitin epecific peptidase 7 (USP7), with IC50 values of 0.75 μM, 0.43 μM, 20.3 μM and 0.23 μM for full length USP7, USP7 catalytic domain, full length USP43 and Ub-MDM2, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GNE-6640 |
| CAS | 2009273-67-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H18N4O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (15.13 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC=C(C2=C(CC)C(C3=CC4=C(NN=C4)C=C3)=CN=C2N)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.38 |
| Formel vikt | 330.38 |
| Visa mer |