Läs mer
GNE-6776, MedChemExpress
Produktkod. 16496867
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16496867 5 mg
16475126 100 mg
16434168 10 mg
16430517 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16496867 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107986
MedChemExpress GNE-6776 is a selective and orally bioavailable USP7 inhibitor.
GNE-6776 is a selective and orally bioavailable USP7 inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GNE-6776
CAS 2009273-71-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H20N4O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (287.03 mM)
LEDER CCC(C(C1=CC=C(O)C=C1)=C(N)N=C2)=C2C3=CC=C(C(NC)=O)N=C3
Molekylvikt (g/mol) 348.4
Formel vikt 348.4
Procent renhet 98.29%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death