Läs mer
GNE-781, MedChemExpress
Beskrivning
GNE-781 is an orally active, highly potent and selective CBP inhibitor with an IC50 of 0.94 nM in TR-FRET assay. GNE-781 also inhibits BRET and BRD4(1) with IC50s of 6.2 nM and 5100 nM, respectively. GNE-781 displays antitumor activity in an MOLM-16 AML xenograft model.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GNE-781 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1936422-33-1 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H33F2N7O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (190.26 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1CCC(N(C2CCOCC2)N=C3N4CCCC5=C4C=C(C(F)F)C(C6=CN(C)N=C6)=C5)=C3C1)NC |
| Visa mer |