Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GNE7915 |
| CAS | 1351761-44-8 |
| Synonym | [4-[[4-(etylamino)-5-(trifluormetyl)-2-pyrimidinyl]amino]-2-fluor-5-metoxifenyl]-4-morfolinyl-metanon |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C19H21F4N5O3 |
| Formel vikt | 443.40 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Reagens |
| Renhet | 95% |