Läs mer
GNF-2, MedChemExpress
Beskrivning
GNF-2 is a highly selective, allosteric, non-ATP competitive inhibitor of Bcr-Abl. GNF-2 inhibits Ba/F3.p210 proliferation with an IC50 of 138 nM .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GNF-2 |
| CAS | 778270-11-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H13F3N4O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (267.15 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC(C2=CC(NC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=NC=N2)=C1)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.32 |
| Formel vikt | 374.32 |
| Visa mer |