Läs mer
GNF-5, MedChemExpress
Beskrivning
GNF-5, an analogue of GNF-2 with improved pharmacokinetic properties, is a selective non-ATP competitive inhibitor of Bcr-Abl with an IC50 value of 0.22±0.1 uM (Wild type Abl).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GNF-5 |
| CAS | 778277-15-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H17F3N4O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 49 mg/mL (117.12 mM) |
| LEDER | FC(F)(F)OC(C=C1)=CC=C1NC2=NC=NC(C3=CC=CC(C(NCCO)=O)=C3)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.37 |
| Formel vikt | 418.37 |
| Visa mer |