missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GNF-6231, MedChemExpress

Produktkod. 16475737
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16475737 5 mg
16464306 100 mg
16462998 10 mg
16459566 50 mg
16430016 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16475737 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100408

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress GNF-6231 is a potent, selective, and orally bioavailable Porcupine inhibitor that blocks Wnt signaling.

GNF-6231 is a potent, selective, and orally bioavailable Porcupine inhibitor that blocks Wnt signaling.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material GNF-6231
CAS 1243245-18-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H25FN6O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (80.27 mM)
LEDER O=C(NC1=NC=C(N2CCN(C(C)=O)CC2)C=C1)CC3=CN=C(C4=CC(F)=NC=C4)C(C)=C3
Molekylvikt (g/mol) 448.49
Formel vikt 448.49
Procent renhet 99.81%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.