missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ GNF 7

Beskrivning
GNF 7 is a potent Bcr-Abl inhibitor (IC50 values are 61 and 133 nM for T315I and wild-type Bcr-Abl, respectively), inhibiting a range of clinically relevant Bcr-Abl mutants such as T315I, G250E, E255V, F317L and M351T. GNF 7 is also a Ras signaling inhibitor as well as inhibiting Ack1 and germinal center kinase (GCK). GNF 7 induces cell cycle arrest and apoptosis in leukemia cells harboring NRAS mutations, and shows growth inhibitory activity in human colon cancer cells. It prolongs survival in a leukemia cell xenotransplantation model in mice and is orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ras GTPase Inhibitors |
| CAS | 839706-07-9 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | Small G Protein Inhibitors |
| Molekylformel | C28H24F3N7O2 |
| Formel vikt | 547.53 |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?