Läs mer
GNF179, MedChemExpress
Beskrivning
GNF179 is an optimized 8,8-dimethyl IP analog that exhibited the potency(4.8 nM against the multidrug resistant strain W2) in vitro metabolic stability and in vivo oral bioavailability.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GNF179 |
| CAS | 1261114-01-5 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H23ClFN5O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (233.70 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1(C)C2=NC(C3=CC=C(F)C=C3)=C(NC4=CC=C(Cl)C=C4)N2CCN1C(CN)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.9 |
| Formel vikt | 427.9 |
| Visa mer |