Läs mer
GNPDA1 Antibody, R&D Systems™
Produktkod. 18222848 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18222848 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18222848 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP183355
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6067.01 SEK
    5156.55 SEK / 0.1ml
    Save 910.46 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GNPDA1 Polyclonal specifically detects GNPDA1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen GNPDA1
Användningsområden Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500
Formulering PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias EC 3.5.99.6, GlcN6P deaminase 1, glucosamine-6-phosphate deaminase 1KIAA0060HLNGNPIGNPDA, glucosamine-6-phosphate isomerase, glucosamine-6-phosphate isomerase 1, GNP1, GNPDA 1, GPI, oscillin
Gensymboler GNPDA1
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EHYSQASEWAAKYIRNRIIQFNPGPEKYFTLGLPTGSTPLGCYKKLIEYYKNGDLSFKYVKTFNMDEYVGLPRDHPESYHSFMWNNFFKHIDIHPENTHILDGNAVDLQAECDAFEEKIKAA
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10007
Testspecificitet Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Isotyp IgG
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only