Läs mer
Invitrogen™ GnRH1 Monoclonal Antibody (LHRH13-426.12), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
4590.00 SEK - 11410.00 SEK
Specifikationer
Antigen GnRH1
Klona LHRH13-426.12
Koncentration 1.66 mg/mL
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Radioimmune Assays (RIA)
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17890466
Visa dokument
Invitrogen™
MA5-46100
100 μg
4590.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11593423
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Invitrogen™
MA110817
500 μg
5020.00 SEK
500µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
17800186
Visa dokument
Invitrogen™
MA5-46179
1 mg
11410.00 SEK
1mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
MA1-10817 detects Gonadotropin Releasing Hormone from human samples. MA1-10817 has been successfully used in ELISA, radioimmune assays and immunohistochemistry applications. The MA1-10817 immunogen is purified human gonadotropin releasing hormone.
The Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LH-RH) is produced in the hypothalamus and influences the release of Luteinizing Hormone in the pituitary gland. LH-RH is also known as Gonadotropin-releasing hormone (Gn-RH).
Specifikationer
Specifikationer
GnRH1
1.66 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative; pH 7.4
Gnrh; Gnrh1; Gnrh2; Gnrha; GnRH-associated peptide 1; GnRH-associated peptide I; GnRH-I; Gonadoliberin I; Gonadoliberin-1; Gonadorelin; gonadotropin releasing hormone 1; gonadotropin releasing hormone 2; gonadotropin-releasing hormone 1 (luteinizing-releasing hormone); gonadotropin-releasing hormone 1 variant A; gonadotropin-releasing hormone 1 variant B; Gonadotropin-releasing hormone I; GRH; hpg; hypogonadal; leuteinizing-releasing hormone; LHRH; LH-RH I; Lhrh1; LNRH; Luliberin I; luteinizing hormone releasing hormone; luteinizing hormone-releasing hormone; luteinizing hormone-releasing hormone I; Lutropin; Progonadoliberin I; progonadoliberin-1; prolactin release-inhibiting factor; Prolactin release-inhibiting factor 1; Prolactin release-inhibiting factor I; Rgnrhg1
GNRH1
IgG1
Protein A
Antibody
LHRH13-426.12
ELISA, Immunohistochemistry, Radioimmune Assays (RIA)
Unconjugated
Mouse
Human
P01148
2796
Purified human gonadotropin releasing hormone.
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
GNRH1
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer