Läs mer
GnRHR Antibody (GNRHR/768), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Produktkod. 18604996 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18604996 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18604996 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP311436APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8246.35 SEK
    7100.10 SEK / 0.1ml
    Save 1146.25 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
GnRHR Monoclonal specifically detects GnRHR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen GnRHR
Användningsområden Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona GNRHR/768
Konjugera APC
Utspädning Flow Cytometry
Formulering PBS
Gene Alias GnRH receptor, GnRH-R, GNRHR1, gonadotropin-releasing hormone (type 1) receptor 1, gonadotropin-releasing hormone receptor, GRHR, leutinizing-releasing hormone receptor, LHRHRleutinizing hormone releasing horomone receptor, LRHR, luliberin receptor, type I GnRH receptor
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant full-length human GNRHR protein
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin GPCR
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2798
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus