missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ GNS Polyclonal Antibody

Goat Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA547329
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
GNS is a lysosomal enzyme found in all cells. It is involved in the catabolism of heparin, heparan sulphate, and keratan sulphate. Deficiency of this enzyme results in the accumulation of undegraded substrate and the lysosomal storage disorder mucopolysaccharidosis type IIID (Sanfilippo D syndrome). Mucopolysaccharidosis type IIID is the least common of the four subtypes of Sanfilippo syndrome.
Specifikationer
| GNS | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| GNS | |
| 2610016K11Rik; AU042285; C87209; G6S; glucosamine (N-acetyl)-6-sulfatase; glucosamine (N-acetyl)-6-sulfatase (Sanfilippo disease IIID); glucosamine -6-sulfatase; glucosamine-6-sulfatase; Gns; N28088; N-acetylglucosamine 6-sulfatase precursor; N-acetylglucosamine-6-sulfatase | |
| Goat | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 2799 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Lyophilized |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with 5% trehalose and No Preservative | |
| P15586 | |
| GNS | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase/GNS Val37-Leu552. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering