Läs mer
Go 6983, MedChemExpress
Produktkod. 16478477
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16478477 5 mg -
16441967 50 mg 50mg
16416286 100 mg 100mg
16405818 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16478477 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13689
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Go 6983 is a pan-PKC inhibitor against for PKCα, PKCβ, PKCγ, PKCδ and PKCζ with IC50 of 7 nM, 7 nM, 6 nM, 10 nM and 60 nM, respectively.
Go 6983 is a pan-PKC inhibitor against for PKCα, PKCβ, PKCγ, PKCδ and PKCζ with IC50 of 7 nM, 7 nM, 6 nM, 10 nM and 60 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Go 6983
CAS 133053-19-7
Färg Red
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H26N4O3
Kvantitet 5 mg
Synonym Gö 6983 Goe 6983
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (76.83 mM)
LEDER O=C(C(C1=CN(CCCN(C)C)C2=C1C=C(OC)C=C2)=C3C4=CNC5=C4C=CC=C5)NC3=O
Molekylvikt (g/mol) 442.51
Formel vikt 442.51
Procent renhet 95.61%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease