missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ Go 6983

Produktkod. p-4783992
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18074512

Brand: Tocris Bioscience™ 2285/1

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Broad spectrum PKC inhibitor

Broad spectrum protein kinase C (PKC) inhibitor (IC50 values are 7, 7, 6, 10, 60 and 20000 nM for PKCα, PKCβ, PKCγ, PKCδ, PKCζ and PKCμ respectively). Displays cardioprotective properties; reduces polymorphonuclear leukocyte adherence and infiltration following myocardial ischemia/reperfusion injury. Optimizes naïve human pluripotent stem cell growth and viability following naïve cell derivation from primed ESCs and iPSCs using naïve human stem cell medium (NHSM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 133053-19-7
Molekylformel C26H26N4O3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Go 6983
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 442.51
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 442.519
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.