Läs mer
Honeywell™ GO55 karbinhake
Produktkod. 12615003
Change view
För användning med fallskyddsutrustning.
Produktkod.
12615003 För användning med fallskyddsutrustning.
1 options
Produktkod. 12615003 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 1009249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.50 SEK
    401.78 SEK / Paket med 1
    Save 322.72 SEK
    44% Av
Beräknad leverans: 03-03-2027
Stålkarbin för fallskyddsutrustning som har en vidöppningsbar krok.
  • Stålkonstruktion
  • Vidöppningsbar krok
  • För fallskyddsutrustning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EG-kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EG-intyg: 0082/036/160/09/00/0256
För användning med (utrustning) Fallskyddsutrustning
Inkluderar Öppning: 55 mm
Styrka Brytstyrka:> 2500 daN
Vikt (metrisk) 0.450 g
Bredd (metrisk) 115 mm
Längd (metrisk) 218 mm
Material Stål