missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

APOL5, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16049416
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16049416 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16049416 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB11436.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of APOL5.

This gene is a member of the apolipoprotein L gene family. The encoded protein is found in the cytoplasm, where it may affect the movement of lipids or allow the binding of lipids to organelles. [provided by RefSeq

Sequence: C-PARKGRQAPGRHRQ

Specifikationer

Antigen APOL5
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of APOL5.
Utspädning ELISA (1:8000) Western Blot (1-3 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide)
Gen APOL5
Genaccessionsnr. NP_085145.1
Gene Alias APOL-V/APOLV
Gensymboler APOL5
Värd art Goat
Immunogen A synthetic peptide corresponding to human APOL5.
Reningsmetod Antigen affinity purification
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80831
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.