missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Goat anti-Canine IgG1 Heavy Chain Secondary Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Produktkod. 30228122 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30228122 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30228122 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB7328G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

IgG1 Heavy Chain Polyclonal antibody specifically detects IgG1 Heavy Chain in Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgG1 Heavy Chain
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 488
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Goat
Immunogen Dog IgG1
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Canine
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.