Läs mer
Goat anti-Canine IgG1 Secondary Antibody, R&D Systems™
Produktkod. 18611949 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18611949 1 mg
1 options
Produktkod. 18611949 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268356
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody
IgG1 Polyclonal antibody specifically detects IgG1 in Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG1
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:1000 - 1:10000, ELISA 1:100 - 1:10000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen 1:200 - 1:2000
Formulering PBS
Gene Alias IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183
Värd art Goat
Immunogen Canine IgG1
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Canine
Innehåll och lagring Store at 4°C. Do not freeze.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus