missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CTDSP1 Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16060348
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16060348 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16060348 Leverantör Abnova Leverantörsnummer PAB7256.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CTDSP1.

Sequence: C-RGKGDQKSAASQK

Specifikationer

Antigen CTDSP1
Användningsområden ELISA
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CTDSP1.
Utspädning ELISA (1:32000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide)
Gen CTDSP1
Genaccessionsnr. NP_067021.1;NP_872580.1
Gene Alias NLIIF/SCP1
Gensymboler CTDSP1
Värd art Goat
Immunogen A synthetic peptide corresponding to human CTDSP1.
Reningsmetod Antigen affinity purification
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 58190
Testspecificitet This antibody is expected to recognize both reported isoforms (NP_067021.1and NP_872580.1).
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.