missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
EGR4, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of EGR4.
Brand: Abnova PAB7374.100ug
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Sequence: NCGSQGDYQAAPESpecifikationer
| EGR4 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ELISA (1:4000) Western Blot (0.3-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| EGR4 | |
| NGFI-C/NGFIC/PAT133 | |
| Goat | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 1961 | |
| Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| ELISA, Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of EGR4. | |
| In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide) | |
| NP_001956.2 | |
| EGR4 | |
| A synthetic peptide corresponding to human EGR4. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering