missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Goat anti-Equine IgG (H+L) Secondary Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™

Produktkod. 30231446 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30231446 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30231446 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB7413APC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Equine samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgG (H+L)
Användningsområden ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera APC
Formulering PBS
Värd art Goat
Immunogen Horse IgG(T)
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Equine
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.