missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Goat anti-Golden Syrian Hamster IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 550, R&D Systems™

Produktkod. 30227509 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
0.5ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30227509 0.5 mL 0.5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30227509 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB1207141R
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Golden Syrian Hamster samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgG (H+L)
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 550
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Goat
Immunogen Golden Syrian Hamster IgG whole molecule
Reningsmetod Multi-step
Kvantitet 0.5 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Golden Syrian Hamster
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.