Läs mer
Goat anti-Golden Syrian Hamster IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 594, R&D Systems™
Produktkod. 30231351 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
Produktkod. Kvantitet
30231351 0.5 mL
1 options
Produktkod. 30231351 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB1207141DL594
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Golden Syrian Hamster samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG (H+L)
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 594
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Goat
Immunogen Golden Syrian Hamster IgG whole molecule
Reningsmetod Multi-step
Kvantitet 0.5 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Golden Syrian Hamster
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus