Läs mer
Goat anti-Human IgA Heavy Chain Secondary Antibody, Janelia Fluor 549, R&D Systems™
Produktkod. 30226643 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
30226643 0.1 mL
1 options
Produktkod. 30226643 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268301JF549
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody
IgA Heavy Chain Polyclonal specifically detects IgA Heavy Chain in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgA Heavy Chain
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Janelia Fluor 549
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Goat
Immunogen Highly purified human IgA alpha-chain
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus