Läs mer
Goat anti-Human IgG F(ab')2 Secondary Antibody, Biotin, R&D Systems™
Produktkod. 18212804 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18212804 0.5 mg 0.5mg
1 options
Produktkod. 18212804 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP261921B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3082.80 SEK / 0.5mg
    Save 177.20 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody
IgG F(ab')2 Polyclonal specifically detects IgG F(ab')2 in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG F(ab')2
Användningsområden ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.05 mg/mL
Konjugera Biotin
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulering Phosphate Buffered Saline (PBS) with 0.09% Sodium Azide
Värd art Goat
Immunogen Human IgG F(ab')2 fragments
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.5 mg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Isotyp IgG
Produktlinje Novus