missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Goat anti-Human IgG F(ab')2 Secondary Antibody, Janelia Fluor 549, Novus Biologicals™

Produktkod. 30230153 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
0.5ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30230153 0.5 mL 0.5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30230153 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP268305JF549
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

IgG F(ab')2 Polyclonal specifically detects IgG F(ab')2 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgG F(ab')2
Användningsområden ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera Janelia Fluor 549
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Goat
Immunogen Human IgG F(ab')2
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.5 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.