missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Goat anti-Human IgG Fc Secondary Antibody, DyLight 488, R&D Systems™

Produktkod. 30230505 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30230505 0.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30230505 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP151846G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody

IgG Fc Polyclonal specifically detects IgG Fc in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IgG Fc
Användningsområden ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 488
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Goat
Immunogen Human IgG Fc antiserum was solid phase adsorbed to ensure class specificity.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.5 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.